MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC4B5D
Bide Pharmatech
2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Synonyme(s) :
2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h1-2,8-9H,5-7H2
Inchi Key
QCQDXFLZGCVLTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Mot-clé