MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC4CD5
Bide Pharmatech
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Synonyme(s) :
2,3-difluoro-6-methoxybenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6O3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé