MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC58FF
Bide Pharmatech
(4-Chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
(4-chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O3Cl1F1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.38
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-2-7(10)5(8(12)13)1-4(6)3-11/h1-3,12-13H
Inchi Key
OOTMYKBNPFCNBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé