MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC613B
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Synonyme(s) :
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2N2Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.98
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Mot-clé