MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC66CB
Bide Pharmatech
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-9-4-3-6(8(11)12)5-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MZLMUTMYNUZZTC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé