MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC68DB
Bide Pharmatech
3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline
Synonyme(s) :
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H10N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.3
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H10N2S/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Inchi Key
MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline