MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC720F
Bide Pharmatech
7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Synonyme(s) :
7-bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6N3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-7-8(11-3-5)2-6(10)4-12-7/h1-4H,10H2
Inchi Key
UUUFOHPAGLDYLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Mot-clé