MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC758E
Bide Pharmatech
8-Bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
8-bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H5O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-4-11-2-5-1-6(9(13)14)3-12-8(5)7/h1-4H,(H,13,14)
Inchi Key
GTGSUQGOUGNXHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé