MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC7FA5
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Synonyme(s) :
4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-7-2-4-10-8(7)3-5-9-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
QQBGXQSMYXJUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé