MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC7FB8
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Synonyme(s) :
N-phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H14N2/c1-2-6-16(7-3-1)19-17-10-8-14(9-11-17)15-5-4-12-18-13-15/h1-13,19H
Inchi Key
BXOMRKCAPYLLAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline