MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC8DA9
Bide Pharmatech
N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
Synonyme(s) :
N-(4-formyl-3-pyridinyl)acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-4-9-3-2-7(8)5-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
QXEFMYBPXJVIHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
hstatements
Mot-clé