MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCAA0A
Bide Pharmatech
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methyl-quinoline
Synonyme(s) :
5,7-difluoro-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O1N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7F2NO/c1-5-2-9(14)10-7(12)3-6(11)4-8(10)13-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CPQNOZAYGQYDOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé