MilliporeSigma
BDPH9BCCB11D
Bide Pharmatech
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-8-10-4-3-5-12(8)11-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HDHWFJFNCDMGJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé