MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCBAE4
Bide Pharmatech
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Synonyme(s) :
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H13O3N2B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2
Inchi Key
WHGNHCWTWYXXJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C