MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCBC6B
Bide Pharmatech
4-Chloro-1,10-phenanthroline
Synonyme(s) :
4-chloro[1,10]phenanthroline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H7N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H
Inchi Key
BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline