MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCBDBD
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-methylaniline
Synonyme(s) :
4-methoxy-2-methylaniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11O1N1
Poids moléculaire :
137.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N