MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCBDDF
Bide Pharmatech
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Synonyme(s) :
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H24O6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.35
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/2C6H11NO.C2H2O4/c2*1-2-7-3-6(1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h2*7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
DREVFFJHSWBTQS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé