MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCBFB8
Bide Pharmatech
Cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Synonyme(s) :
cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7,11H,1-2H2
Inchi Key
GVBHKNVCIKUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé