MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCC141
Bide Pharmatech
3-((3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio)propane-1-sulfonate
Synonyme(s) :
3-[[3-(acryloylamino)propyl](dimethyl)ammonio]-1-propanesulfonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H22O4N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.37
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H22N2O4S/c1-4-11(14)12-7-5-8-13(2,3)9-6-10-18(15,16)17/h4H,1,5-10H2,2-3H3,(H-,12,14,15,16,17)
Inchi Key
KVKJQOXYGGPBIW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé