MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCC16D
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
Synonyme(s) :
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H12O1N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H10N2O.2ClH/c5-1-4(6)2-7-3-4;;/h1-3,5-6H2;2*1H
Inchi Key
UMVLEUYAOATFGB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals