MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCCA7F
Bide Pharmatech
Ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Synonyme(s) :
ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
Inchi Key
QBOWIPYEPOVPGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé