MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCCEB2
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Synonyme(s) :
4-chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H7N1Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H7ClF3N/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(16-9)11(13,14)15/h2-5H,1H3
Inchi Key
ZLSXNETUGWRDSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé