MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCCF95
Bide Pharmatech
3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
Synonyme(s) :
3,5-dichloro-2(1H)-pyrazinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H2O1N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.98
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-4(9)3(6)8-2/h1H,(H,7,9)
Inchi Key
XDHJAHNEBHARQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
Mentions de précaution
Mot-clé