MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCD439
Bide Pharmatech
3-(4-Aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
Synonyme(s) :
3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.39
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C18H22N2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10H,11,19-20H2,1-3H3
Inchi Key
GDGWSSXWLLHGGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%56
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mot-clé