MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCD92D
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyldimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
Synonyme(s) :
3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2-propyn-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H18O1Si1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.33
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H18OSi/c1-9(2,3)11(4,5)8-6-7-10/h10H,7H2,1-5H3
Inchi Key
BSFBEXRZAZEBTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid