MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCDA1A
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
tert-butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H20O3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-5-4-10(11,6-12)7-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
Inchi Key
BAMSJMDJDXMZDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé