Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C8H9F3N2O2/c1-5(4-7(14)15)13-3-2-6(12-13)8(9,10)11/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
OWRBXDUQRMCGBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé