MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCDBE4
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Synonyme(s) :
2-bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H8O1N1Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.56
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO/c13-11-2-1-3-12(16-11)17-7-8-4-5-9(14)6-10(8)15/h1-6H,7H2
Inchi Key
JCOBZUDDQNLDTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid