MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCDD3F
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(2-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-4-3-5-8(7(2)11)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
KFBAJJMHDBXFIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
Mentions de précaution
Mot-clé