MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCDDB9
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Synonyme(s) :
2-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H18O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11)10-5-3-9(2)4-6-10/h8,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NCRWIAUNUXORIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé