MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCE414
Bide Pharmatech
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-ol
Synonyme(s) :
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)-1-propanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6,12H,1-2,5H2
Inchi Key
FCONJJUHDSNWII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid