MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCE4C7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
Synonyme(s) :
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H14O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Inchi Key
UWFRVQVNYNPBEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
hstatements
Mot-clé