MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCE5A9
Bide Pharmatech
4-((3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)sulfonyl)aniline
Synonyme(s) :
4-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinylsulfonyl)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H16O2N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.37
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H16N2O2S/c16-13-7-9-14(10-8-13)20(18,19)17-11-3-5-12-4-1-2-6-15(12)17/h1-2,4,6-10H,3,5,11,16H2
Inchi Key
OFHUMRFYQYBKIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé