MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCE91B
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate
Synonyme(s) :
ethyl (6-methyl-2-pyridinyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)7-9-6-4-5-8(2)11-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Inchi Key
AJXKDBXXGPKKPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow-brown to Red Liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé