MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCEDF4
Bide Pharmatech
2-(2-Iodophenyl)-N,N-dimethylacetamide
Synonyme(s) :
2-(2-iodophenyl)-N,N-dimethylacetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O1N1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
BPDRJYYNQKBYBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid