MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Synonyme(s) :
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H6N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones