MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCF2B5
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Synonyme(s) :
1-bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.5
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
JYSJFQALMJSPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé