MilliporeSigma
BDPH9BCCF54D
Bide Pharmatech
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
Synonyme(s) :
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3
Inchi Key
XZXJJKFVKBSRME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid