MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
Synonyme(s) :
2-fluoropyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4N1F1
Poids moléculaire :
97.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N