MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFAC2
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
Synonyme(s) :
2-(2-pyridinyl)benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-2-1-5-9(10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
Inchi Key
KTSUSQZZJTZSFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
Mentions de précaution
Mot-clé