MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFC3C
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
Synonyme(s) :
4-(benzyloxy)-3-fluorophenylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H12O1N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Inchi Key
XLEYXHRMSUPJST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
Mentions de précaution
Mot-clé