MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFCD5
Bide Pharmatech
AChE/BChE/MAO-B-IN-1
Synonyme(s) :
(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl hydrogen phenylcarbonimidate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H24O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c23-20(21-19-9-5-2-6-10-19)24-16-18-11-13-22(14-12-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,18H,11-16H2,(H,21,23)
Inchi Key
IKTRKOHDYGDICC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE/MAO-B-IN-1