MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCCFD95
Bide Pharmatech
4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
Synonyme(s) :
4-(trimethylsilyl)-3-butynoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H12O2Si1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)6-4-5-7(8)9/h5H2,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
HUTYLAQQTJJJTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid