MilliporeSigma
BDPH9BCCFDD6
Bide Pharmatech
Thiazole-5-carbonitrile
Synonyme(s) :
1,3-thiazole-5-carbonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H2N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.14
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H
Inchi Key
XWXPRCDFFCVMNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiazole-5-carbonitrile
Mentions de précaution
Mot-clé