MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0299
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Synonyme(s) :
4-(trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4O1N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5-1-3-10(11)4-2-5/h1-4H
Inchi Key
WDUUZHQOZHEULL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé