MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD02CB
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-bromo-6-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7O3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-8-6(3-7(5)11)4-9(14-8)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
DGXROTMKWYCUIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid