MilliporeSigma
BDPH9BCD0714
Bide Pharmatech
5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Synonyme(s) :
5-(4-isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H13N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.31
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H13N3S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10-13-14-11(12)15-10/h3-7H,1-2H3,(H2,12,14)
Inchi Key
QEKWMJDRQOKJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé