MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD07BD
Bide Pharmatech
Methyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 5-formyl-2-thiophenecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6O3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
APNKWEPRZUSZCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé