MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD096F
Bide Pharmatech
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Synonyme(s) :
N-(4-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O3N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
Inchi Key
YJASRJZSSUOGKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé