MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD09F1
Bide Pharmatech
2,5-Bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
Synonyme(s) :
2,5-bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H4O4F6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H4F6O4/c11-9(12,13)5-1-3(7(17)18)6(10(14,15)16)2-4(5)8(19)20/h1-2H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
YIAGLTIEICXRQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid